Läs mer
5-hydroxylansoprazol kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30011236
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011236 50 mg
30005690 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94371150MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329613-29-7
Molekylformel C16 H13 F3 N3 O3 S . K
Molekylvikt (g/mol) 423.45
Synonym 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, potassium salt (1:1), 5-Hydroxylansoprazole Potassium Salt
IUPAC-namn kalium; 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol-5-olat
LEDER [K+].Cc1c(CS(=O)c2nc3cc([O-])ccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Lansoprazole potassium salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S.K/c1-9-13(20-5-4-14(9)25-8-16(17,18)19)7-26(24)15-21-11-3-2-10(23)6-12(11)22-15;/h2-6,23H,7-8H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
Formel vikt 423.0267