Läs mer
5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidinone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h4,7H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 115.0633 |