Läs mer
5-Hydroxy-N-metylprotriptylin, TRC
Produktkod. 30138514
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138514 100 mg
30011909 10 mg
30005725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948035100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18029-54-4
Molekylformel C20 H23 N O
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
Formel vikt 293.178