Läs mer
5-hydroxyomeprazol (~5 % trietylamin som stabilisator), TRC
Produktkod. 30008434
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008434 1 mg
30007595 10 mg
30004540 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9481101MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92340-57-3
Molekylformel C17H19N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.42
Synonym 3-Pyridinemethanol, 4-methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-, [4-methoxy-6-[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmethyl]-5-methyl-3-pyridyl]methanol, 5'-Hydroxyomeprazole
IUPAC-namn [4-metoxi-6-[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinylmetyl]-5-metylpyridin-3-yl]metanol
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Omeprazole
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Formel vikt 361.1096