Läs mer
5-hydroxyomeprazol natriumsalt, TRC
Produktkod. 30010327
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010327 1 mg -
30005094 2.5 mg 2.5mg
30006484 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9488631MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215629-45-0
Molekylformel C17H18N3NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 383.4
LEDER [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(CO)c(OC)c3C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Omeprazole Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
Procent renhet >95%