Läs mer
5-Hydroxy-p-naphthoquinone, 97%
Produktkod. 10132300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10132300 1 g Glasflaska 1g
10477500 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121640010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 481-39-0 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 481-39-0
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00001684
InChI-nyckel KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym juglone, 5-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 5-hydroxy-1,4-naphthalenedione, regianin, walnut extract, juglon, nucin, 5-hydroxynaphthoquinone, akhnot, yuglon
PubChem CID 3806
ChEBI CHEBI:15794
IUPAC-namn 5-hydroxynaftalen-1,4-dion
LEDER OC1=CC=CC2=C1C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-p-naphthoquinone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 161.0°C to 163.0°C
Färg Brun till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 08, 308
Merck Index 15, 5317
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in aq.sol. of alkalies,soluble in alcohol and ether
Formel vikt 174.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.