Learn More
5-hydroxypropafenon-d5 hydroklorid, TRC
Product Code. 30389330
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30389330 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30389330 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH95245210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Propafenone-d5 Hydrochloride
CAS 1215370-87-8
Molekylformel C21H23D5ClNO4
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-[5-Hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenl]-3-phenyl-1-propanone-d5 Hydrochloride, GPV 129-d5
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H/i14D2,15D2,18D;
LEDER Cl.[2H]C([2H])(NCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-[5-hydroxy-2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]fenyl]-3-fenylpropan-1-one; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 398.94
Formel vikt 398.2021