Läs mer
5-Hydroxy Propafenone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 393.1707 |
| Procent renhet | >95% |