Läs mer
5-hydroxypropafenonhydroklorid, TRC
Produktkod. 30135731
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135731 10 mg
30134035 25 mg
30009330 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95245010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86383-32-6
Molekylformel C21 H27 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 393.9
Synonym 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
IUPAC-namn 1-[5-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]fenyl]-3-fenylpropan-1-one; hydroklorid
LEDER Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Formel vikt 393.1707
Procent renhet >95%