missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy Propranolol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Propranolol-d5 |
| CAS | 1185084-01-8 |
| Molekylformel | C16H16D5NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1-naphthalenol-d5, 5'-Hydroxypropranolol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-4-5-13-14(16)6-3-7-15(13)19/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3/i9D2,10D2,12D |
| LEDER | CC(C)NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.37 |
| Formel vikt | 280.1835 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?