Läs mer
5-Hydroxyrosiglitazon Beta-D-glukuronid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30405392
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30405392 10 mg
1 options
Produktkod. 30405392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95344510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Rosiglitazone beta-D-Glucuronide
CAS 288853-59-8
Molekylformel C24 H27 N3 O10 S
Kvantitet 10 mg
Synonym 5-Hydroxy Rosiglitazone-B-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C24H27N3O10S/c1-27(8-9-35-13-4-2-12(3-5-13)10-15-21(31)26-24(34)38-15)16-7-6-14(11-25-16)36-23-19(30)17(28)18(29)20(37-23)22(32)33/h2-7,11,15,17-20,23,28-30H,8-10H2,1H3,(H,32,33)(H,26,31,34)/t15?,17-,18-,19+,20-,23+/m0/s1
LEDER CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)cn3
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-yl)metyl]fenoxi]etyl-metylamino]pyridin-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 549.55
Formel vikt 549.1417