Läs mer
5-Hydroxy Rosiglitazone-d4, TRC
Produktkod. 30399858
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399858 10 mg
30406687 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95344210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246817-46-8
Molekylformel C18H15D4N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 377.45
Synonym 5-[[4-[2-[(5-Hydroxy-2-pyridinyl)methylamino]ethoxy-d4]phenylmethyl]-2,4-thiazolidinedione
LEDER O=C(NC(S1)=O)C1CC(C=C2)=CC=C2OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C3=NC=C(O)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy Rosiglitazone-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-21(16-7-4-13(22)11-19-16)8-9-25-14-5-2-12(3-6-14)10-15-17(23)20-18(24)26-15/h2-7,11,15,22H,8-10H2,1H3,(H,20,23,24)/i8D2,9D2
Formel vikt 377.1347