Läs mer
5-Hydroxy Rosiglitazone Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Rosiglitazone Sulfate |
| CAS | 288853-63-4 |
| Molekylformel | C18 H19 N3 O7 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[Methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), Sulfuric acid mono[6-[[2-[4-(2,4-dioxothiazolidin-5-ylmethyl)phenoxy]ethyl]methylamino]pyridin-3-yl] ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O7S2/c1-21(16-7-6-14(11-19-16)28-30(24,25)26)8-9-27-13-4-2-12(3-5-13)10-15-17(22)20-18(23)29-15/h2-7,11,15H,8-10H2,1H3,(H,20,22,23)(H,24,25,26) |
| LEDER | CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(OS(=O)(=O)O)cn3 |
| IUPAC-namn | [6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethyl-methylamino]pyridin-3-yl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.49 |
| Formel vikt | 453.0664 |