Läs mer
5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N Methyl Ether Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N Methyl Ether Hydrochloride |
| CAS | 1391054-13-9 |
| Molekylformel | C12 H17 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-2-(4-thiazolyl)-benzimidazole-13C2,15N Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.269 |
| Formel vikt | 207.126 |