missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Thiabendazole-13C2,15N |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)/i9+1,10+1,13+1 |
| Formel vikt | 220.0347 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?