Läs mer
5-Hydroxy Thiabendazole Methyl Ether Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Thiabendazole Methyl Ether Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3OS.ClH/c1-15-7-2-3-8-9(4-7)14-11(13-8)10-5-16-6-12-10;/h2-6H,1H3,(H,13,14);1H |
| Formel vikt | 267.0233 |