Läs mer
5-Hydroxy Thiabendazole Sulfate, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Thiabendazole Sulfate, Sodium Salt |
| Molekylformel | C10 H6 N3 O4 S2 . Na |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol 6-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt, 5-Hydroxythiabenzazole Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O4S2.Na/c14-19(15,16)17-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-18-5-11-9;/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3 |
| IUPAC-namn | sodium;(2-thiazol-4-yl-3H-benzimidazol-5-yl) sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.29 |
| Formel vikt | 318.9697 |