Läs mer
5-Hydroxy Thiabendazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole-5-hydroxy |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 217.031 |
| Procent renhet | >95% |