Läs mer
5-Hydroxy Tryptophol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Tryptophol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2 |
| Formel vikt | 177.079 |
| Procent renhet | >95% |