Läs mer
5-Hydroxy Vioxx, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Vioxx |
| CAS | 185147-17-5 |
| Molekylformel | C17H14O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone, 5-Hydroxyrofecoxib; |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2O)c3ccccc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.36 |