Läs mer
5-Hydroxyadamantan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31073321
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31073321 1 g
31072858 100 g
31058217 500 g
31058023 10 g
31059134 5 g
31065726 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31073321 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1041931g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyadamantan-2-one
CAS 20098-14-0
Molekylformel C10H14O2
MDL-nummer MFCD00192211
Kvantitet 1 g
LEDER O=C1C2CC3CC(C2)(O)CC1C3
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Procent renhet 98%