Läs mer
5-hydroxyanthranilsyra, 98 %
Produktkod. 10149793 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10149793 1 g Glasflaska 1g
10703351 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10149793 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310310010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 394-31-0 | C7H7NR3 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 394-31-0
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007870
InChI-nyckel HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyanthranilic acid, diabeton, benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy, 2-amino-5-hydroxy benzoic acid, unii-uf9ww3i410, 2-amino-5-hydroxy-benzoic acid, 5-hydroxyanthranillicacid, pubchem15307, 4-amino-3-carboxyphenol, 5-hydroxyanthranillic acid
PubChem CID 164592
IUPAC-namn 2-amino-5-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyanthranilic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 233°C to 234°C
Färg Brun-Grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(NH2)CO2H
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.