Läs mer
5-hydroxyanthranilsyra, TRC
Produktkod. 30138615
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138615 5 g
30133246 10 g
30005597 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8018005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 394-31-0
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside
IUPAC-namn 2-amino-5-hydroxybensoesyra
LEDER Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyanthranilic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formel vikt 153.0426