missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxyanthranilic Acid, TRC

Produktkod. 30133246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133246 10 g
30138615 5 g
30005597 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH80180010G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 394-31-0
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyanthranilic Acid
Formel vikt 153.0426
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
IUPAC-namn 2-amino-5-hydroxybenzoic acid
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
LEDER Nc1ccc(O)cc1C(=O)O
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-hydroxy-, Anthranilic acid, 5-hydroxy- (8CI), 2-Amino-5-hydroxybenzoic acid, 5-Hydroxyanthranilic acid, Diabeton, Glyklaside

Specifikationer

Kvantitet 10 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.