Läs mer
5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947131
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947131 5 g 5g
30945643 250 mg 250mg
30946097 1 g 1g
30937983 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30947131 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD143415g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxybenzo[de]isochromene-1,3-dione
CAS 23204-36-6
Molekylformel C12H6O4
MDL-nummer MFCD00059759
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(C1=CC=CC2=CC(O)=CC3=C12)OC3=O
Molekylvikt (g/mol) 214.17
Procent renhet 95%