Läs mer
5-Hydroxycytosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxycytosine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c5-3-2(8)1-6-4(9)7-3/h1,8H,(H3,5,6,7,9) |
| Formel vikt | 127.0382 |