Läs mer
5-Hydroxydecanoate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxydecanoate Sodium Salt |
| CAS | 71186-53-3 |
| Molekylformel | C10H19NaO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-hydroxydecanoic Acid Sodium Salt, Sodium 5-Hydroxydecanoate, Sodium delta-Hydroxydecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCC(O)CCCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;5-hydroxydecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.25 |
| Formel vikt | 210.1232 |