Läs mer
5-hydroxydekansyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 15484039
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484039 500 mg 500mg
15474039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61434.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-00-0 | C10H20O3 | 188,267 g/mol
En kaliumkanalantagonist som blockerar de postischemiska effekterna av kaliumkanalaktivatorn cromakalim
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En kaliumkanalantagonist som blockerar de postischemiska effekterna av kaliumkanalaktivatorn cromakalim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-00-0
Molekylformel C10H20O3
Molekylvikt (g/mol) 188.267
MDL-nummer MFCD00153808
InChI-nyckel LMHJFKYQYDSOQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxydecanoate, 5-hydroxy capric acid, 5-hydroxy-decanoic acid, decanoic acid, 5-hydroxy, sodium salt, decanoic acid, 5-hydroxy-, 5s, acmc-20mvfk, xi-5-hydroxydecanoic acid
PubChem CID 1825
IUPAC-namn 5-hydroxidekansyra
LEDER CCCCCC(CCCC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 210.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.