Läs mer
5'-Hydroxyequol, TRC
Produktkod. 30135283
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135283 25 mg
30008705 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135283 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH82575025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65998-44-9
Molekylformel C15H14O4
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Synonym Isoflavan-4',5,7-triol, 3,4-dihydro-3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-5,7-diol, 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-5,7-diol
LEDER OC(C=C1)=CC=C1C2CC3=C(O)C=C(O)C=C3OC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5'-Hydroxyequol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c16-11-3-1-9(2-4-11)10-5-13-14(18)6-12(17)7-15(13)19-8-10/h1-4,6-7,10,16-18H,5,8H2
Formel vikt 258.0892