Läs mer
5-hydroxyhydantoin, TRC
Produktkod. 30396866
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30396866 1 g
1 options
Produktkod. 30396866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9430001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Molekylformel C3 H4 N2 O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
LEDER OC1NC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 5-hydroxyimidazolidin-2,4-Dion
Molekylvikt (g/mol) 116.08
Formel vikt 116.0222