Läs mer
5-Hydroxyhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxyhydantoin |
| CAS | 29410-13-7 |
| Molekylformel | C3 H4 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8) |
| LEDER | OC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-hydroxyimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.08 |
| Formel vikt | 116.0222 |