missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid 2,2-d2 |
| CAS | 56209-31-5 |
| Molekylformel | C10 2H2 H7 N O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-hydroxy- (9 CI), 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid-d2, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-D2 acid, 5-HIAA-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12 H,3H2,(H,13,14)/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(5-hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vikt | 193.0708 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?