Läs mer
5-hydroxyindol-3-ättiksyra (>90 %), TRC
Produktkod. 30136431
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136431 500 mg
17929354 100 mg
17907734 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953605500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-16-0
Molekylformel C10 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 191.18
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy-, Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy- (8CI), (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-HIAA, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-3-indolylacetate, 5-Hydroxy-IAA, 5-Hydroxyheteroauxin, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 5-Hydroxyindoleacetic acid, 5-Oxyindoleacetic acid, NSC 90432
IUPAC-namn 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Formel vikt 191.0582
Procent renhet >95%