Läs mer
5-hydroxyindol-3-ättiksyra, 98 %
Produktkod. 15494039
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494039 1 g 1g
15404049 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61435.03
 Begränsad artikel
I lager
Melatoninmetabolit | CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191,186 g/mol
5-hydroxiindol-3-ättiksyra är en viktig serotoninmetabolit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Hydroxyindol-3-ättiksyra är en viktig serotoninmetabolit.
Löslighet Löslig i
etanol (50 mg/ml).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-16-0
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.186
MDL-nummer MFCD00005639
InChI-nyckel DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC-namn 2-(5-hydroxi-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Smältpunkt 161 °C till 164 °C (dekomposition)
Färg Lila till vit
Kvantitet 1 g
Beilstein 168797
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml).
Formel vikt 191.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.