Läs mer
5-hydroxyindol-3-ättiksyra, 99 %
Produktkod. 10793861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793861 1 g Glasflaska 1g
10235160 250 mg Glasflaska 250mg
10524074 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121280010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 54-16-0 | C10H9NR3 | 191,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-16-0
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00005639
InChI-nyckel DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
IUPAC-namn 2-(5-hydroxi-lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162 °C till 165 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 191.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.