missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxyindole-3-acetic Acid-D2, TRC

Produktkod. 30404117
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404117 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9536081MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid 2,2-d2
CAS 56209-31-5
Molekylformel C10 2H2 H7 N O3
Kvantitet 1 mg
Synonym 1H-Indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-hydroxy- (9CI), 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid-d2, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-D2 acid, 5-HIAA-d2
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3D2
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)c1c[nH]c2ccc(O)cc12
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Formel vikt 193.0708
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.