Läs mer
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16409336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409336 100 mg
1 options
Produktkod. 16409336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008253
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS 54-16-0
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H9NO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (261.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 191.18
Formel vikt 191.18
Procent renhet 95.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death