Läs mer
5-Hydroxyisophthalic acid, 98%
Produktkod. p-7021491
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11471498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13845.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-83-7
Molekylformel C8H6O5
Molekylvikt (g/mol) 182.131
MDL-nummer MFCD00002515
InChI-nyckel QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
IUPAC-namn 5-hydroxibensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyisophthalic acid
Smältpunkt ∼300°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 2693561
Formel vikt 182.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.