Läs mer
5-hydroxyisophtalsyra, TRC
Produktkod. 30406552
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30406552 10 g
1 options
Produktkod. 30406552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94348510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H6 O5
Kvantitet 10 g
Synonym 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
InChI formel InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-hydroxybensen-1,3-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Formel vikt 182.0215