Läs mer
5-Hydroxyisoquinoline, 90%, technical
Produktkod. 10152630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10152630
Brand: Thermo Scientific Acros 121290050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2439-04-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2439-04-5
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00006906
InChI-nyckel CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyisoquinoline, 5-isoquinolinol, 5-hydroxy-isoquinoline, chembl57481, 5-hydroxyisoquinolne, pubchem12826, acmc-2097ay, 5-hydroxy-2-azanaphthalene
PubChem CID 30386
IUPAC-namn isoquinolin-5-ol
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyisoquinoline
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 22°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 21,102
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 145.16
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical
Fysisk form Granular Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Hydroxyisoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.,Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.