Läs mer
5-Hydroxyisoquinoline, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456027
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11456027
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25052.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2439-04-5
MDL-nummer MFCD00006906
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyisoquinoline
Molekylformel C9H7NO
Kvantitet 1 g
Synonym 5-hydroxyisoquinoline, 5-isoquinolinol, 5-hydroxy-isoquinoline, chembl57481, 5-hydroxyisoquinolne, pubchem12826, acmc-2097ay, 5-hydroxy-2-azanaphthalene
InChI-nyckel CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)O
IUPAC-namn isoquinolin-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
PubChem CID 30386
Formel vikt 145.16
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical