missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(Hydroxymethyl)-2’-deoxycytidine, TRC

Produktkod. 30011269
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011269 10 mg
30007885 5 mg
30005125 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94663010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7226-77-9
Molekylformel C10 H15 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 257.24
Synonym 2'-deoxy-5-(hydroxymethyl)cytidine, 5-(Hydroxymethyl)deoxycytidine;
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(hydroxymethyl)pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(Hydroxymethyl)-2'-deoxycytidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5/c11-9-5(3-14)2-13(10(17)12-9)8-1-6(16)7(4-15)18-8/h2,6-8,14-16H,1,3-4H2,(H2,11,12,17)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formel vikt 257.1012
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.