Läs mer
5-Hydroxymethyl-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-2'-deoxyuridine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O6/c13-3-5-2-12(10(17)11-9(5)16)8-1-6(15)7(4-14)18-8/h2,6-8,13-15H,1,3-4H2,(H,11,16,17)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| Formel vikt | 258.0852 |