Läs mer
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 132.0518 |
| Procent renhet | >95% |