Läs mer
5-hydroxymetyl-2-furaldehyd, 97 %
Produktkod. 11474084
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474084 25 g 25g
11454084 1 g 1g
11464084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12475.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
5-hydroximetyl-2-furaldehyd används som en mellanprodukt av OMBF (5,5'-oxidimetylenbis(2-furfural)), kronetrar. Det används i organisk syntes för att framställa dialdehyder, glykoler, etrar, aminoalkoholer och acetaler. Det fungerar som en antioxidant som finns i vissa fruktjuicer och karamellprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-hydroximetyl-2-furaldehyd används som en mellanprodukt av OMBF (5,5)′ -oxidimetylenbis(2-furfural)), kronetrar. Det används i organisk syntes för att framställa dialdehyder, glykoler, etrar, aminoalkoholer och acetaler. Det fungerar som en antioxidant som finns i vissa fruktjuicer och karamellprodukter.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol
, etylacetat, aceton, dimetylformamid, bensen, eter och kloroform.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-47-0
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00003234
InChI-nyckel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)furan-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Densitet 1.206
Kokpunkt 114 °C till 116 °C (1 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 25 g
Beilstein 110889
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,4832
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, etylacetat, aceton, dimetylformamid, bensen, eter och kloroform.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.