Läs mer
5-hydroxymetyl-2-furaldehyd, TRC
Produktkod. 30392408
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30392408 1 g
1 options
Produktkod. 30392408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9470001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-2-furfural
CAS 67-47-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H6 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Hydroxymethylfurfural, 5-(Hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran, 2-Hydroxymethyl-5-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfuraldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furancarboxaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hmf, 5-Hydroxymethyl-2-formylfuran, 5-Hydroxymethylfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfuran-2-aldehyde, 5-Hydroxymethylfurfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfurfurol, 5-Oxymethylfurfurole, Aes 103, BAX 555, HMF, Hydroxymethylfuraldehyde, Hydroxymethylfurfural, Hydroxymethylfurfuralaldehyde, Hydroxymethylfurfuraldehyde, NSC 40738
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
LEDER OCc1oc(C=O)cc1
IUPAC-namn 5-(hydroxymetyl)furan-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317