missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15896650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896650 1 g 1g
15881111 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15896650 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8206780001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 67-47-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 126.11

Specifikationer

Smältpunkt 27°C to 30°C
Kokpunkt 154°C to 155°C/16 hPa
MDL-nummer MFCD00003234
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol, 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.