Läs mer
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16489316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489316 100 mg
1 options
Produktkod. 16489316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW005241
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid
CAS 6338-41-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (1055.52 mM)
LEDER C1=C(OC(=C1)CO)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Formel vikt 142.11
Procent renhet 95.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism