Läs mer
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2,(H,8,9) |
| Formel vikt | 142.0266 |
| Procent renhet | >95% |