Läs mer
5-(hydroximetyl)-2-jodfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10515744
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10515744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10662275 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10515744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07809DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 773869-57-1
Molekylformel C7H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 250.035
InChI-nyckel VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)-2-jodfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.03
Procent renhet 97%